SYMBDTC01
Steritest® Symbio 2 Medienauffangwannebehälter
for use with any type of Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonym(e):
Auslass
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel container (drain tray)
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with any type of Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Steritest® Symbio Flüssigkeitssammler aus Kunststoff für die Auffangwanne. Diese Wanne ist mit jeder Steritest® Symbio Pumpe kompatibel.
Anwendung
Zubehör für reibungslose Abläufe und höhere Sicherheit bei der Sterilitätsprüfung.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany