Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
TZNFVSP20
Millipore
Steritest®-Probennahmeventil ohne Nadel
sterile; ethylene oxide treated
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
NACRES:
JA.12
Agentur
USP 88
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Verpackung
box of 10 units (2 valves per package)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Allgemeine Beschreibung
Das Steritest®-Probennahmeventil ohne Nadel ist als Zubehörteil konzipiert und wird an Steritest®-Neo-Geräten installiert. Das Ventil verfügt über einen Luer-Slip-Stecker und eine Luer-Lock-Buchse mit Septum. Das Ventil kann über einen Luer-Stecker ohne Nadel aktiviert werden.
Das einzigartige Design ermöglicht bei einer Sterilitätsprüfung nach der Medienbefüllung eine aseptische Installation (innerhalb eines Isolators). Die Installation wird empfohlen, wenn eine Probenahme der Medien geplant ist.
Nach der Installation kann das Medium über eine Luer-Spritze aus den Kanistern aufgezogen werden. Medienproben aus Steritest®-Kanistern können weiterverwendet werden:
  • bei einer festgestellten Trübung während oder nach der Inkubation
  • (z. B.: ATP-Messung)
Anwendung
Das Steritest®-Probennahmeventil ohne Nadel dient bei einer Sterilitätsprüfung zur Entnahme eines Medienaliquots aus den Kanistern während oder nach der Inkubation.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany