Merck
SX0075
Supelco
Sand
Standard, washed and dried
Synonym(e):
Sand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101503
EG-Index-Nummer:
238-878-4
Form
granular
Verunreinigungen
≤0.2% HCl solubles
≤0.2% volatiles
Farbe
beige
Partikelgröße
0.2-0.8 mm
pH-Wert
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
1713 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.015%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Not intended for GC or LC Applications
Hinweis zur Analyse
Chloride (Cl): 0.015% max
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules
Soluble substances (in HCl): 0.2% max
Volatile substances: 0.2% max
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1