SLFHX13
Millex™ hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FH-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
red
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Blasenpunkt
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Millex™ Spritzenvorsatzfilter, Fluoropore® PTFE, hydrophob, nicht steril, ermöglicht die Teilchenentfernung vor der Analyse mit Instrumenten
- Filtration von organischen Lösungen – diese Spritzenvorsatzfilter werden für das Filtrieren von 1–10 ml empfohlen
- Der Einwegfilter entfernt Teilchen, die größer als die Porengröße der Membran sind