WHA68741304
Whatman® GD/X-Spritzenfilter
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Synonym(e):
Whatman filter, Z277304, syringe filter, syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pk of 150 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6874-1304
Whatman Article No. 28420508 (US reference)
Durchmesser
13 mm
Volumen
≤10 mL
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA68741304 | 4061826070277 |