SLFGR04NL
Millex® hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Synonym(e):
Fluoropore® PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 10 μL
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
19.7 mm
Durchmesser
4 mm
Filtrationsfläche
0.1 cm2
Volumen
1 mL
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
• Ideal für die Filtration von Proben in organischen Lösungsmitteln geeignet; kann aber auch zur Verhinderung der Rückströmung von atmosphärischer Feuchtigkeit in Lüftungsanwendungen verwendet werden.
• Breite chemische Kompatibilität und hervorragende Lösungsmittelresistenz mit organischen Lösungen
• Zur Erfüllung Ihres Anwendungsbedarfs in Porengrößen von 0,20 µm, 0,45 µm und 5,0 µm sowie in drei Durchmessern erhältlich
• Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren, hochdichten Polyethylen (HDPE) oder Polypropylen.
In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die auf NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die auf NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000/Pkg.
Anwendungen:
Feinteilchenentfernung und Filtration von organischen Lösungen, Lüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
Spezifikationen