Merck
SLFG02550
Millipore
Millex® hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FG Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
housing diam.
30 mm
inlet to outlet H
19.8 mm
Volumen
100 mL
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
gas
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Millex® hydrophobe PTFE-Spritzenfilter ist ein 25-mm-Spritzenfilter mit männlichem Luer-Slip-Auslass zur Entlüftung und Gasfiltration. Es wird empfohlen, organische Lösungen in Volumen von 10–100 ml zu filtern, um vor der Geräteanalyse Partikel zu entfernen. 
Anwendung
Der Millex®-FG Spritzenfilter ist für die Filtration von Alkoholen, konzentrierten Säuren und Basen sowie Luft oder Gas geeignet. 
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Unsteril
  • Einwegmaterial für den Einmalgebrauch
  • Kompatibel mit ausschließlicher Autoklav-Sterilisation
  • Einsatz nur für ForschungszweckeµEnthält eine 0,2 µm hydrophobe Fluoropor® Polytetrafluorethylen (PTFE)-Membran, die in einem Polypropylengehäuse eingekapselt ist
  • Kompatibel mit wässrigen, milden organischen sowie organischen Lösungen
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany