Wichtige Dokumente
SLAAV255F
Millipore
Entlüftete Millex-AA-Filtereinheit (steril)
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Spritzenvorsatzfilter aus Zellulosemischestern
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
≥450 mL/min flow rate at 30 psi
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volumen
100 mL
Porengröße
0.8 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet (vented)
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
The belüftete Millex-AA-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
Klärfiltration von Wasser, Puffern, rekonstituierten Antibiotika, Arzneimitteln in Ampullen, bakteriellen Toxinen, antiseptischen und allergenen Präparaten sowie anderen wässrigen Lösungen, bei denen Proteinbindung keine Rolle spielt, und bei Anwendungen, die eine Entlüftung erfordern.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Entfernt Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als 0,8 μm.
  • Zum klinischen Nutzen gehören das Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
  • Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
  • Besteht aus einem hydrophilen Membranfilter (0,8 μμm), der in ein Gehäuse aus Polyvinylchlorid (PVC) eingekapselt ist.
  • Ein hydrophober 0,2-μm-Filter im Gehäuse verhindert das Blockieren durch Luft, indem die zuströmende Luft automatisch entlüftet wird.
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind nur zur Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3