SEGPT0045
STERITOP® E-GP umweltfreundliche Filtereinheit
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 150 mL × 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Synonym(e):
STERITOP® Quick Release-GP
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Steritop®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
max. temp. at 45 °C
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
70 mm
Kapazität
150 mL × 1000 mL
Durchmesser
9.5 cm
Filterkapazität
150 mL
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Matrix
Express PLUS™
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet thread(s)
45 mm thread
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Geräte Stericup E und Steritop E sind speziell für die Sterilfiltration mit kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) für Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffer konzipiert.
SEGPT0045 ist ein 45-mm-Gewindering, der eine Fast Flow PES Express PLUS Membran mit 0,22 μm Porengröße nutzt und direkt mit einer 45-mm-Sammelflasche (Glas oder Kunststoff) mit jedem Volumen verbunden werden kann, um Gewebekulturmedien und -puffer zu sterilisieren.
Anwendung
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions