Merck
SCGPS01RE
Millipore
Millipore® Steritop® Vakuumflaschenaufsatzfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
Synonym(e):
Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.22
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Steritop®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
74 mm
Kapazität
150 mL
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
150 mL
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Filtersysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die Sterilfiltration verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Diese Steritop® Membranfiltereinheit aus Polyethersulfon (PES) mit einer Porengröße von 0,22 μm und 150-ml-Flaschenaufsatz eignet sich für Flaschen mit 33-mm-Öffnung und ist für Vakuumanwendungen ausgelegt.
Anwendung
Die Stericup® und Steritop® Systeme wurden entwickelt, um Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie eignen sich für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Nur für Forschungszwecke
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13