S2GVT05RE
Millipore® Steritop® Vakuumflaschenaufsatzfilter
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCGVT05RE, Steritop Quick Release-GV steriles Vakuumfiltrationssystem
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Steritop®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
max. temp. at 45 °C
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
148 mm
Kapazität
500 mL
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
500 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die Sterilfiltration unter Vakuum verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Dieser Steritop® 500-ml-Flaschenaufsatz mit einer Membranfiltereinheit aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit einer Porengröße von 0,22 μm kann auf Flaschen mit 45-mm-Öffnung aufgesetzt werden und ist für Vakuumanwendungen bestimmt.
Anwendung
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen