Merck
CLS431097
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 33.2 cm2, filter capacity 500 mL
Synonym(e):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.24
Materialien
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduations
Verpackung
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Hersteller/Markenname
Corning 431097
Flaschenkapazität
500 mL
Filterkapazität
500 mL
Trichterkapazität
500 mL
Membranfläche
33.2 cm2
Halsdurchm.
45 mm
Farbe
orange cap
Porengröße
0.22 μm
Fitting
GL 45 bottle neck
Allgemeine Beschreibung
Corning quadratische Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersysteme eignen sich für eine Polyethersulfon- (PES-) Membran mit höherer Kapazität für eine bessere Filtrationsleistung. Diese neuen Flaschen-/Filtersysteme wurden für die Filtration und Lagerung von Zellkultur- und/oder Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen entwickelt.
  • Polyethersulfon- (PES-) Membranen weisen die höchsten Flussraten, die geringste Proteinbindung und einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen auf und sind am besten für die Filtration von Zellkulturmedien geeignet.
  • Filtratsammelflaschen mit griffigen Seitenflächen erleichtern die Handhabung.
  • Zusätzliche Lagerungsflaschen zur Erhöhung der Kapazität sind kommerziell erhältlich.
  • Flaschenverschlüsse werden steril und einzeln verpackt geliefert.
  • Der Winkel-Schlauchadapter vereinfacht den Anschluss an die Vakuumleitung.
  • Einzeln verpackt, steril und als pyrogenfrei zertifiziert.
  • Für eine vereinfachte Identifizierung ist jedes Filtersystem mit einem Farbcode nach Membrantyp versehen und der Membrantyp und die Porengröße sind aufgedruckt. -
  • Das Verfallsdatum ist auf den Filtertrichtern und auf den Versandkartons aufgedruckt.
  • Das Datum drei Jahre nach dem Herstellungsdatum des Produkts ist das Verfallsdatum der Membran.
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersysteme zeichnen sich durch quadratische Filterträger für eine bessere Filtrationsleistung aus. Diese Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersysteme wurden für die Filtration und Lagerung von Zellkultur- und/oder Gewebekultur-medien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen entwickelt. Die Systeme bestehen aus einer Filtratsammelflasche aus Polystyrol und einem Filtertrichter mit Filtermembran sowie einem Flaschenhalsadapter aus Polyethylen und einem Schlauch-Adapter.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS431097-1EA4061833875988
CLS431097-12EA4061833876183