SCT248
BioTracker™ Putrescine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe
Human
Synonym(e):
BioTracker™ Clickable Polyamine Putrescine Live Cell Probe, clickable polyamine probe, clickable putrescine probe, live cell probe, polyamine probe, polyamine transport system probe, putrescine probe
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BioTracker™ Putrescine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 500 μg
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable