Alle Fotos(1)
Key Documents
SCT057
Sigma-Aldrich
BioTracker-ERthermAC-Lebendzellfarbstoff, temperaturempfindlich
Synonym(e):
Lebendzellbildgebungssonde
About This Item
UNSPSC-Code:
12171501
NACRES:
NA.32
Methode(n)
cell based assay: suitable
Allgemeine Beschreibung
Braunes Fettgewebe (BAT) ist nachweislich bei menschlichen Neugeborenen, Kleinkindern und Erwachsenen vorhanden. Die Stimulation der Energieausgaben für BAT wird als potenzielles neues Medikament zur Behandlung von Adipositas und Diabetes betrachtet, und das Interesse an der Entdeckung neuartiger Mechanismen und Substanzen für diesen Zweck steigt. Um jedoch die Entwicklung bahnbrechender Therapien zu erleichtern, ist es wichtig, dass Verfahren zur Messung der charakteristischen Funktion von BAT grundsätzlich verfügbar sind.
Der thermosensitive Lebendzellfarbstoff BioTracker-ERthermAC ist ein neuartiger Farbstoff auf BODIPY-Basis, der die Wärmeproduktion in einzelnen braunen Adipozyten abbildet. Die Eigenschaften des Farbstoffs bestehen in seiner geringen Größe, hervorragenden Zellaufnahme, geringen Zytotoxizität und robusten Photostabilität und machen ihn sehr biokompatibel. Die mit diesem Farbstoff erhaltenen Daten sind vergleichbar mit den Daten konventioneller Methoden zur Messung der mitochondrialen Depolarisation, des Sauerstoffverbrauchs und der extrazellulären Säureraten sowie der mit dem CalScreener ermittelten Wärmeleistung.
Spektrale Eigenschaften:
  • Absorption: 565 nm
  • Emissionen: 590 nm (Orange/Rot) in polarisierten Mitochondrien
  • Emissionen: 527 nm (Grün) in depolarisierten Mitochondrien
Referenzen:
Kriszt R et al. Optical visualization of thermogenesis in stimulated single-cell brown adipocytes. Sci Rep. 2017 May 3;7(1):1383.
Anwendung
Anwendung: Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Thermosensitiver Farbstoff für die Lebendzellbildgebung zur Visualisierung der Wärmeproduktion in braunen Adipozyten.
Qualität
Reinheit: ≥ 98 % bestätigt mittels HNMR, LC-MS, HPLC sowie Elementaranalyse
Molare Masse: 541,28 g/mol
Sonstige Hinweise
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Rechtliche Hinweise
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable