Wichtige Dokumente
SCR103
Sigma-Aldrich
Kollagenase Typ I
The collagenase type I (from Clostridium histolyticum) is a crude collagenase preparation that can be used for the isolation of primary cells or for tissue dissociation by enzymatic means.
Synonym(e):
Collagenase Type I from Clostridium histolyticum, Tissue dissociation
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Kollagenase Typ I (aus Clostridium histolyticum) ist ein Kollagenase-Rohprodukt, das zur Isolierung von Primärzellen oder zur enzymatischen Gewebedissektion verwendet werden kann. Das Produkt kann auch Kaseinase, Clostripain und tryptisch aktive Substanzen enthalten. Dieses Produkt kann zur Dissoziation von Zellen in Kultur verwendet werden und wurde erfolgreich zum Passagieren humaner embryonaler Stammzellen verwendet, die im HEScGROTM Animal Component-Free Medium von Millipore kultiviert wurden.
Verpackung
1 Fläschchen mit 250 mg lyophilisiertem Pulver
Qualität
Jede Charge von Kollagenase Typ I wird mit einem modifizierten Verfahren nach Mandl (1964) getestet. Dabei wird das Ausmaß des Kollagenabbaus mit der kolorimetrischen Ninhydrinmethode von Moore und Stein (1948) bestimmt. Jede Charge wird anschließend auf die erfolgreiche Passage von humanen embryonalen Stammzellen geprüft, die im HEScGRO Medium von Millipore für humane ES-Zellen kultiviert wurden. Nach fünf Passagen werden die Zellen hinsichtlich korrekter Markerexpression und Morphologie charakterisiert.
Physikalische Form
Kollagenase Typ I wird als dialysiertes, lyophilisiertes Pulver geliefert.
Lagerung und Haltbarkeit
Kollagenase Typ I sollte bis zum Gebrauch in ihrer Pulverform bei 2 bis 8 °C gelagert werden. Lösungen von Kollagenase Typ I können aliquotiert und bei -20 °C gelagert werden, sollten aber nicht wiederholt aufgetaut und wieder eingefroren werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mónika Sztretye et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-01-26)
Astaxanthin (AX) a marine carotenoid is a powerful natural antioxidant which protects against oxidative stress and improves muscle performance. Retinol and its derivatives were described to affect lipid and energy metabolism. Up to date, the effects of AX and retinol
Fengqin Fang et al.
Cell reports, 37(6), 109981-109981 (2021-11-11)
Memory T cells exhibit considerable diversity that determines their ability to be protective. Here, we examine whether changes in T cell heterogeneity contribute to the age-associated failure of immune memory. By screening for age-dependent T cell-surface markers, we identify CD4 and CD8 memory
Xiaoyuan Xie et al.
Bioscience reports, 39(7) (2019-07-04)
Adipose-derived stem cells (ADSCs) and vascular endothelial growth factor (VEGF) contribute to the healing of wound. The purpose of the present study was to investigate the role of VEGF produced by ADSCs in the protection of fibroblasts and skin of
Yao Qian et al.
Adipocyte, 10(1), 174-188 (2021-04-08)
High viability and further adipogenic differentiation of adipose-derived stem cells (ADSCs) are fundamental for engraftment and growth of the transplanted adipose tissue. It has been demonstrated that extracellular matrix (ECM) regulates cell proliferation and differentiation by interacting with ERK1/2 signalling
Piotr Celichowski et al.
Folia histochemica et cytobiologica, 55(4), 190-202 (2017-12-21)
Sirtuins are NAD dependent class III histone deacetylases. In adrenal cortex mitochondria are able to transform - via nicotinamide nucleotide transhydrogenase (NNT) - NAD into NADPH, which is required for steroidogenesis. These findings suggest that sirtuins expressed in mitochondria, Sirt3
Artikel
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.