Merck
SCR137
Sigma-Aldrich
Typ-B-Kollagenase ohne tierische Bestandteile
Animal Free Collagenase, Type B, is designed to have collagenase and secondary proteases similar to Types II collagenase.
Synonym(e):
MMP, Matrix metalloprotease
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
caseinase activity
≥300 caseinase units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥15,000 U/vial
trypsin activity
≤0.5 trypsin units/mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: Isoliert und aufgereinigt aus Clostridium histolyticum-Kulturen ohne Reagenzien mit tierischen Bestandteilen.
Dieses Produkt wird in einem gemäß ISO9001:2008-zertifizierten Umfeld hergestellt.
Rohcollagenasen werden häufig bei Verfahren zum Isolieren von enzymatischen Primärzellen und zur Gewebedissoziation eingesetzt. Die meisten Forscher verwenden entweder präparierte Rohcollagenasen, wie die Typen I, II, III und IV oder chromatographisch aufgereinigte Collagenase. Die Typ-B-Kollagenase ohne tierische Bestandteile von EMD Millipore wird aus Kulturen hergestellt und aufgereinigt, die in einem Medium gezüchtet werden, das völlig frei von tierischen Bestandteilen ist. Es wurde für Anwendungen zur biologischen Verarbeitung konzipiert, bei denen die Einführung von Pathogenen tierischen Ursprungs, wie BSE, TSE und andere Säugetierviren, verhindert werden muss.
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Enzyme & Biochemie
Typ-B-Kollagenase ohne tierische Bestandteile verfügt über Kollagenasen und sekundäre Proteasen, die der Typ-II-Kollagenase ähneln.
Physikalische Form
Das Produkt wurde mit Wasser diafiltriert, durch eine 0,22-µm-Membran gefiltert und in Fläschchen lyophilisiert.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C aufbewahren. Es sollten weitere Verdünnungen in einem geeigneten Puffer und/oder Medium hergestellt werden, dem ein Protein wie DMEM/1 % menschliches Serumalbumin oder ein gleichwertiges Protein zugegeben wurde.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable