SCR140
Collagenase/Dispase-Mischung II ohne tierische Bestandteile
Animal Free Collagenase/Dispase Blend II is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
Synonym(e):
MMP, Matrix metalloprotease, Dispase, Neutral Protease
About This Item
Qualitätsniveau
caseinase activity
≥2000 caseinase units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥12,500 U/vial
trypsin activity
≤0.5 trypsin units/mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird in einem gemäß ISO9001:2008-zertifizierten Umfeld hergestellt.
Anwendung
Stammzellenforschung
Enzyme und Biochemie
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable