Wichtige Dokumente
MSPA15
MPAGE®Mini Spacer Plates
1.5 mm
Synonym(e):
mini gel plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41105312
Produktbezeichnung
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Materialien
glass plate
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 8.3 cm
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Geldicke
1.5 mm
Kompatibilität
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.5 mm, 10 wells1.5 mm, 15 wells
Allgemeine Beschreibung
Use 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.5 mm thickness.
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany