C75M15W
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Synonym(e):
mini gel combs
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPAGE®-Kämme, 0,75 mm, für 15-Well-Platten, 5 pro Packung,
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 8.3 cm
Gelgröße
8.3 mm × 10.1 mm
Geldicke
0.75 mm
Well-Größe
15 wells
Well-Volumen
20 μL
Kompatibilität
for use with mPAGE® Gel Caster components: