C15M15W
MPAGE®® Comb
1.5 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Synonym(e):
mini gel combs
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
mPAGE® Combs 1.5 mm 15 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 8.3 cm
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Geldicke
1.5 mm
Well-Größe
15 wells
Well-Volumen
39 μL
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets