MIX0500L107
Mobius®-MIX500L-Einweg-Mischermotor
About This Item
Empfohlene Produkte
Parameter
≤230 rpm speed (to be validated for each process)
4-30 °C temperature
Qualitätsniveau
Höhe
15.25 cm (6 in.)
Breite
19 cm (7.5 in.)
Kabel L
300 cm (118.1 in.)
Tiefe
20.5 cm (8.1 in.)
Gewicht
13.1 kg (29 lb)
Leistungsaufnahme
1200 W (max.)
Fitting
Hummel connector
Kompatibilität
for use with MOBIUS® MIX500
Spezifikationen