Z682217
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 29/42, fits Büchi® models R-200/R-205
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 40617
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682217-1EA | 4061832351919 |