Merck
MIX0200L101
Millipore
Mobius® MIX200, 230 V, 50/60 Hz
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Aufnahme AC/DC
230 V, 50 - 60 Hz
Qualitätsniveau
Verwandte Kategorien
Komponenten
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör