Alle Fotos(1)
Key Documents
MANTA4TR1
Millipore
MAS-100 NT® Prüfberichtprotokoll
configured for MAS-100 NT® (A4 format)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116500
Materialien
paper (A4)
Kompatibilität
configured for MAS-100 NT® (A4 format)
Allgemeine Beschreibung
Die mikrobiologische Überwachung und Prüfung in der pharmazeutischen Industrie sind stark reguliert und ein sehr komplexes Feld. Durch unsere lange Geschichte im Dienste der pharmazeutischen Industrie durch Pionierarbeit und Verfeinerung von bahnbrechenden Lösungen haben wir uns das regulatorische und technische Fachwissen angeeignet, um Compliance so einfach wie möglich zu machen und Sie beim Einsparen wertvoller Ressourcen zu unterstützen, indem wir ein umfassendes Spektrum professioneller und erstklassiger Dienstleistungen anbieten. Unser Kundenvalidierungsprotokoll sorgt für eine schnellere und einfachere Validierung und stellt sicher, dass Ihr tragbarer MAS-100 NT® Luftkeimsammler, Zubehör und zugehörige Verbrauchsmaterialien den validierten Spezifikationen entsprechen. Unsere Keimzahlbelastungsvalidierungsprotokolle folgen internationalen Richtlinien wie EP/USP und GMP.
Mit unserem erstklassigen Service können Sie:
  • Den Workflow Ihres QC-Labors optimieren und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften sicherstellen.
  • Sich auf umfassende und gebrauchsfertige Validierungspakete verlassen.
  • Die Leistung Ihres MAS-100 NT tragbaren Luftkeimsammlers sicherstellen und das Risiko eines Ausfalls reduzieren.
Anwendung
Unsere Validierungsprotokolle basieren auf unseren internen Produktqualifizierungsprüfverfahren. Diese umfassenden Protokolle ermöglichen dem QC/QA-Labor einen schnellen Beginn des Validierungsgesamtkonzepts und eine leichte Durchführung von IQ, OQ und PQ (Eignung des Prüfverfahrens).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlassen Sie sich auf unsere umfassenden und gebrauchsfertigen Validierungsprotokolle, die aus den folgenden Abschnitten bestehen:
  • Validierungsgesamtkonzept: Struktur definieren, Verantwortlichkeiten für die Quantifizierung.
  • Installationsqualifizierung (IQ)
Verifizierung und Identifizierung Ihres MAS-100 NT® tragbaren Luftkeimsammlers, Zubehörs und zugehöriger Verbrauchsmaterialien.
Verifizierung der Produktbetriebsmittel und Betriebsumgebungsanforderungen.
Ausrüstungs- und Personalvorbereitung.
  • Betriebsqualifizierung (OQ): Verifizierung der Produktfunktionalität (Hardware, Software, Geräte).
  • Leistungsqualifizierung (PQ): Prüfverfahreneignungsverifizierung (mikrobiologische Validierungsverfahren).
  • Der Abschlussbericht fasst alle durchgeführten Prüfungen für eine abschließende Anerkennung der Validierung zusammen.
Sonstige Hinweise
MANTA4TR1 ist kein eigenständiges Produkt. Es muss gemeinsam mit MANTA4VP2 als obligatorische Kombination erworben werden.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Zubehör