Merck
1.09194
Millipore
MAS-100 NT® Ex
suitable for air monitoring in explosion hazard areas
Synonym(e):
Luftkeimsammler
About This Item
UNSPSC-Code:
41103403
NACRES:
NA.74
Materialien
aluminum hardware
Agentur
according to ISO 14698
Leistungsmerkmale
portable ( )
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
MAS-100 NT® Ex
Gewicht
2.4 kg (including perforated lid)
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
90 mm Petri dishes
Allgemeine Beschreibung
Die MAS-100 NT® Ex-Luftkeimsammler sind leistungsstarke, tragbare, batteriebetriebene Geräte, die auf dem Andersen-Impaktionsprinzip basieren. Diese kompakten, technisch ausgereiften Geräte sind die bevorzugte Wahl für Anwender, die höchste Qualität beim mikrobiologischen Luftmonitoring fordern. Eine bestimmte Luftmenge wird durch ein Sieb mit 300 Löchern angesaugt und trifft direkt auf die Agaroberfläche einer 90- bis 100-mm-Petrischale oder 55- bis 60-mm-Abklatschplatte auf. Mikroorganismen haften am Agarmedium an, und nach einer angemessenen Inkubationszeit werden die Kolonien gezählt. Das System misst den Luftfluss und reguliert ihn auf eine konstante Rate von 100 Standardlitern/min. Ein Standardliter pro Minute (SLPM) wird einer spezifischen Umgebungstemperatur und einem Umgebungsdruck angepasst, so dass die Größe der Luftprobe ungeachtet der Umgebungsbedingungen immer gleich ist. Diese Systeme weisen mit ± 2,5 % die höchste Luftflussgenauigkeit auf, im Gegensatz zu anderen Systemen, die bis zu ± 10 % erreichen können. Der integrierte Durchflusssensor ermöglicht es dem Anwender, die Probennahmesiebe auszutauschen, ohne die Genauigkeit oder die Kalibration des Geräts zu beeinträchtigen. Das MAS-100 NT® Ex-System wird durch einen wiederaufladbaren Lithiumionen-Akku betrieben. Ein intelligentes Aufladeprogramm gewährleistet eine lange Batterielebensdauer auch ohne regelmäßiges Entladen.
Anwendung
Der MAS-100 NT® Ex-Luftkeimsammler ist zur mikrobiologischen Überwachung der Umgebungsluft in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen. Luftkeimsammler werden verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in Lebensmittel-, Getränke- und Umweltanwendungen eingesetzt.
Komponenten
Im Lieferumfang ist ein Transportkoffer, Akku, Probennahmesieb mit 300 Löchern, Staubschutzdeckel, Ladegerät, USB-Kabel, 3-mm-Inbusschlüssel und USB-Stick mit der Dokumentation enthalten.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.