Alle Fotos(1)
Key Documents
1.09224
Millipore
Röhrchenadapter
for portable MAS-100® air sampler
About This Item
UNSPSC-Code:
41103403
NACRES:
NA.74
Materialien
anodized aluminum
Agentur
non-compendial
Produktlinie
MAS-100®
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pkg of 1 kit
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100 Eco®
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Der Röhrchenadapter für den tragbaren MAS-100® Luftkeimsammler besteht aus Aluminiumeloxal und passt auf alle perforierten Deckel der Produktlinie von tragbaren MAS-100®. Der Röhrchenadapter in Verbindung mit geeigneten Röhrchen und dem MAS-100® Keimsammler ermöglicht eine mikrobielle Luftprobennahme an Probenahmepunkten, die schwer zu erreichen sind, zum Beispiel Bodenauslassöffnungen und Luftschächte. Aufgrund seines geometrischen Designs wird die isokinetische Sammlung mit den MAS-100® Luftkeimsammlern sichergestellt.
Anwendung
Röhrchenadapter für tragbare MAS-100® Luftkeimsammlervorrichtungen werden verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in Lebensmittel-, Getränke- und Umweltanwendungen eingesetzt.
Verlinkung
Ersetzt: 1,09224
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG