Wichtige Dokumente
1.17274
Millipore
MAS-100 NT® mit Filter
portable sampler for microbial air monitoring
Synonym(e):
mikrobiologische Luftüberwachungssysteme, tragbarer Luftkeimsammler
About This Item
UNSPSC-Code:
41103403
NACRES:
NA.74
Materialien
aluminum hardware
Agentur
according to ISO 14698
Leistungsmerkmale
portable
Hersteller/Markenname
MAS-100 NT®
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with 90 mm Petri dishes
Allgemeine Beschreibung
Der MAS-100 NT® Luftkeimsammler mit Filter ist ein leistungsstarkes, tragbares, batteriebetriebenes Gerät, das auf dem Andersen-Impaktionsprinzip basiert. Dieses kompakte, technisch ausgereifte Gerät ist die bevorzugte Wahl für Anwender, die höchste Qualität beim mikrobiologischen Luftmonitoring fordern. Eine bestimmte Luftmenge wird durch ein Sieb mit 300 Löchern (x 0,6 mm) angesaugt und trifft direkt auf die Agaroberfläche einer 90- bis 100-mm-Petrischale. Mit bestimmten Adaptern und Sieben können 55- bis 60-mm-Abklatschplatten ebenfalls verwendet werden. Mikroorganismen haften am Agarmedium an, und nach einer angemessenen Inkubationszeit werden die Kolonien gezählt. Das System misst den Luftfluss und reguliert ihn auf eine konstante Rate von 100 Standardlitern/min. Ein Standardliter pro Minute (SLPM) wird einer spezifischen Umgebungstemperatur und einem Umgebungsdruck angepasst, so dass die Größe der Luftprobe ungeachtet der Umgebungsbedingungen immer gleich ist. Die MAS-100 NT®-Systeme weisen mit ± 2,5 % die höchste Luftflussgenauigkeit auf, im Gegensatz zu anderen Systemen, bei denen die Genauigkeit bis zu ± 10 % variieren kann. Der integrierte Durchflusssensor und die hohe Präzision des Probenahmesiebs ermöglichen es dem Anwender, die Probenahmesiebe auszutauschen, ohne die Genauigkeit oder die Kalibrierung des Geräts zu beeinträchtigen. Die Geräte werden gemäß ISO 14698-1 unabhängig validiert und bieten einen ausgezeichneten physikalischen Wirkungsgrad mit einem D50-Wert unter 1 μm sowie einen hohen biologischen Wirkungsgrad. Der MAS-100 NT® mit Filter wird durch einen wiederaufladbaren Lithiumionen-Akku betrieben. Ein intelligentes Aufladeprogramm gewährleistet eine lange Batterielebensdauer auch ohne regelmäßiges Entladen. Der MAS-100 NT® mit Filter ist für die Anwendung in ISO-Klasse 5-/GMP-Klasse A-Umgebungen spezifiziert und ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der minimale Mengen an Partikeln erzeugt, so dass sogar für den Einsatz in GMP-Klasse A-Bereichen kein Filter erforderlich ist. Wenn die Instrumente in Reinräumen verschiedener Klassen eingesetzt werden, besteht ein geringes Risiko, dass Partikel im Inneren eines Instruments übertragen werden können. In diesem Fall kann ein potenzieller Partikeltransfer von einem stärker in einen weniger stark kontaminierten Bereich verhindert werden, wenn der MAS-100 NT® mit Filter am Auslass mit einem HEPA-H13-Partikelfilter ausgestattet ist. Die Filtrationleistung von 99,95 % wurde unter ungünstigsten Bedingungen verifiziert. Der Filter hat außerdem keinen signifikanten Einfluss auf die Kalibrierung des Luftflusses und somit auch nicht auf den Wirkungsgrad der Luftkeimsammlung. Auch ein Filtertest, bei dem ein Jahr hohe Belastung in einer nicht kontrollierten Umgebung simuliert wurde, verringerte die Filtrationsleistung nicht und führte nicht zur Verstopfung des Filters. Es wird empfohlen, den Filter jährlich durch einen neuen HEPA-H13-Filter, 74 mm, für den MAS-100 NT®/MAS-100 NT® Ex mit Filter zu ersetzen.
Anwendung
Der MAS-100 NT® Luftkeimsammler mit Filter ist zur mikrobiologischen Überwachung der Umgebungsluft in kontrollierten Bereichen bis hin zu ISO-5-Reinräumen vorgesehen. Luftkeimsammler werden verbreitet in pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt. Darüber hinaus schreibt die USP-Verordnung 797 für Compounding-Apotheken eine aktive Luftkeimsammlung in den Bereichen der Stufe 5 und höher vor.
Komponenten
Eine Einheit im Transportkoffer, Akku, Probenahmesieb mit 300 Löchern, Staubschutzdeckel, Ladegerät, USB-Kabel, 3-mm-Inbusschlüssel und USB-Stick mit der Dokumentation
Sonstige Hinweise
Jetzt erhältlich: Der neue Safe Lid für den MAS-100-NT®-Luftkeimsammler
Safe Lid ist eine gebrauchsfertige Einweg-Alternative zum autoklavierbaren, perforierten Standarddeckel aus Aluminium. Er besteht zu 100 % aus recyclebarem Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS) und wird in 30 einzeln doppelt verpackten und sterilisierten Stück pro Packung geliefert. Der Safe Lid hat die gleiche Siebkonfiguration wie der perforierte Standarddeckel mit 300 Löchern mit einem Durchmesser von 0,6 mm. Dadurch sind eine identische Aufprallgeschwindigkeit von 19,6 m/s und ein anominaler d50-Wert von 1,1 μm gewährleistet. Die vereinfachte Validierung der Wiederfindungsraten nach EN 17141 ergab für beide perforierte Deckel vergleichbare Werte.
Katalognummer: 1.17421
Rechtliche Hinweise
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Luftprobennehmer
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators. To maintain the cleanliness of the environment, the air flow should neither disturb the unidirectional air flow nor pose a contamination risk to the environment.