MABS330
Anti-SFRP2 Antibody, clone 8H1
clone 8H1, from rat
Synonym(e):
Secreted frizzled-related protein 2, FRP-2, sFRP-2, Secreted apoptosis-related protein 1, SARP-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8H1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, horse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
equine (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SFRP2(6423)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected SFRP2 in equine retinal tissue (Hauck, S. M., et al. (2012). Journal of Proteomics. 75:4545-4554).
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SFRP2 in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse eye tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable