MABN2470
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mCCD
clone mCCD, from mouse
Synonym(e):
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mCCD, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AQP4(361)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprecipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunocytochemistry applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in rat brain frozen tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable