MABF841
Anti-FCGR2A/C Antibody, clone 11B6
clone 11B6, from mouse
Synonym(e):
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-c, IgG Fc receptor II-a, IgG Fc receptor II-b, IgG Fc receptor II-c, CDw32, Fc-g
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11B6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCGR2A(2212) , FCGR2B(2213)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunologische Signalübertragung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant FcγRIIc cytoplasmic (CY) domain GST fusion, but not FcγRIIb CY domain GST fusion (Li, X., et al. (2013). Sci. Transl. Med. 5(216):216ra175).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: An 1:50 dilution of this antibody detected FCGR2A/C in human bone marrow tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable