Alle Fotos(1)
Key Documents
MABF111
Sigma-Aldrich
Anti-MIF-Antikörper, Klon M1, ohne Konservierungsmittel
clone M1, from mouse
Synonym(e):
Macrophage migration inhibitory factor, MIF, Glycosylation-inhibiting factor, GIF, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, Phenylpyruvate tautomerase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
glycosylation
Angaben zum Gen
human ... MIF(4282)
Allgemeine Beschreibung
MIF (andere Bezeichnungen sind Makrophagen-Migrations-Inhibitions-Faktor oder Glykosylierungs-inhibierender Faktor (GIF), L-Dopachrom-Isomerase, L-Dopachrom-Tautomerase oder Phenylpyruvat-Tautomerase) ist ein vom Gen MIF/GLIF/MMIF kodiertes proinflammatorisches Zytokin, das an der angeborenen Immunantwort auf bakterielle Pathogene beteiligt ist. MIF wird von Makrophagen bei Stimulation durch bakterielle Lipopolysaccharide oder bakterielle Antigene sezerniert, und die Expression von MIF an Entzündungsstellen deutet auf eine Rolle als Mediator bei der Regulierung der Funktion von Makrophagen bei der Wirtsabwehr hin. MIF wirkt der entzündungshemmenden Wirkung von Glukokortikoiden entgegen und hat verschiedene Enzymaktivitäten, deren physiologische Funktion jedoch nicht bekannt ist. Die MIF-Expression besteht hauptsächlich in Lymphozyten, Makrophagen und Zellen des Immunsystems. MIF-Defekte können mit einer systemischen juvenilen rheumatoiden Arthritis assoziiert sein, einer entzündlichen Gelenkerkrankung mit systemischem Beginn vor dem 16. Lebensjahr. Außerdem sind die MIF-Serumspiegel bei schwerer Sepsis erhöht und mit einem geringen Überleben korreliert.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem humanen MIF entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-MIF-Antikörper, Klon M1, frei von Konservierungsmitteln, ist für die Verwendung bei Durchflusszytometrie, Neutralisierung und Western Blotting für den Nachweis von MIF validiert.
Neutralization Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected MIF during the migration of human peripheral blood granulocytes (Rupreht, R. R., et al. (2000). Pflugers Arch. 440(5 Suppl):R78-80).
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit Jurkat-Zellen.
Durchflusszytometrie: 1 µg dieses Antikörpers wies MIF in 1X10E6-Jurkat-Zellen nach.
Zielbeschreibung
12 kDa berechnet
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ravi Kumar et al.
PloS one, 12(6), e0179012-e0179012 (2017-07-01)
Glioblastoma is the most common primary tumor of the brain and has few long-term survivors. The local and systemic immunosuppressive environment created by glioblastoma allows it to evade immunosurveillance. Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) are a critical component of this immunosuppression.
R R Rupreht et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 440(5 Suppl), R78-R80 (2000-09-27)
Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) is a crucial component of the immune system acting together with glucocorticosteroids to regulate immunity and inflammation. Understanding of its many putative functions and action mechanisms is still ambiguous. Due to the newest findings that