1.46316
CASO-Bouillon
closure type, with MPC connector and triple-bagged, bag of 1 × 10 L
Synonym(e):
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Beutel, Röhrchen und Ampullen, TSB, CASO, Casein-Soja-Pepton-Agar-Bouillon, Trypton-Soja-Bouillon, CASO-Bouillon, SCDB
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; sterile-filtered
Form
liquid (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
closure type with MPC connector and triple-bagged
ready-to-use
Verpackung
bag of 1 × 10 L
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Verpackung: 10-l-Beutel mit MPC-Anschluss und dreifach verpackt
Synonym: TSB, CASO, Casein-Soja-Pepton-Agar, Trypton-Soja-Bouillon, tryptische Soja-Bouillon, SCDB
Anwendung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable