Merck
MAB374-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH-Antikörper, Klon 6C5, Alexa Fluor 488 Konjugat
clone 6C5, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH, GAPDH
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
cat (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
Allgemeine Beschreibung
Glyceraldehyd-3-phosphat-dehydrogenase (GAPDH) ist ein ubiquitäres glykolytisches Enzym, das in entsprechend hohen Konzentrationen in fast allen Gewebearten vorhanden ist. Das komplette und funktionale Enzym ist ein Tetramer mit je vier identischen Untereinheiten, die im Vertex eines Tetraeders gelagert sind. Die bindenden Domänen umfassen auch eine prinzipiell mit NAD+ interagierende und eine weitere mit Glyceraldehyd-3-phosphat (GAP) interagierende Domäne. Als ′Haushaltskontroll′-Enzym katalysiert es die Synthese von 1,3-Biphosphoglycerat, einem „hochenergetischen“ Zwischenprodukt, das für die Synthese von ATP verwendet wird. Neben seiner zytoplasmischen Rolle im Stoffwechsel ist es auch an den Anfangsstadien der Apoptose oder der oxidativen Stressreaktion beteiligt, wobei es in den Nukleus transloziert wird. Solche Wirkungen weisen möglicherweise auf die Rolle hin, die GAPDH bei der DNA-Reparatur oder als nukleärer Träger für apoptotische Moleküle spielt. GAPDH kann auch spezifisch an Proteine binden, die an der Pathogenese vieler verschiedener neurodegenerativer Erkrankungen beteiligt sind, einschließlich dem Beta-Amyloid-Vorläuferprotein und dem Huntington-Protein, bei denen eine reduzierte Funktion der GAPDH mit den Fibroblasten von Alzheimer- und Huntington-Patienten in Verbindung gebracht wurde. GAPDH wurde auch als potenzielles Ziel für die durch Stickstoffoxid (NO) vermittelte zelluläre Toxizität identifiziert.
Spezifität
Berichten zufolge reagiert dieser Antikörper nicht mit GAPDH von E. coli.
Anwendung
Dieser an Alexa Fluor 488 konjugierte Anti-GAPDH-Antikörper, Klon 6C5, ist zur Verwendung in der Immunozytochemie für den Nachweis von GAPDH validiert.
Qualität
Mittels Immunzytochemie in A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies GAPDH in A431-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 38 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigter konjugierter Maus-Antikörper in Puffer mit PBS, 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable