MAB3482
Anti-Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Antibody, clone MM13-4
clone MM13-4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CFTR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MM13-4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
mouse, shark
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CFTR(1080)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Note: Does not work on paraffin embedded tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable