MAB3484
Anti-Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Antibody, a.a. 386-412, clone L12B4
clone L12B4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CFTR
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
L12B4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
shark, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CFTR(1080)
Spezifität
Recognizes CFTR, Mr 170kDa and two additional proteins at ~ Mr 100 and 140kDa.
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Note: Does not work on paraffin embedded tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.