Merck
LSKMAGN01
Millipore
Magnetic-Beads-Kit PureProteome NHS FlexiBind
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Verpackung
kit of 0.5 mL beads
Hersteller/Markenname
PureProteome
Methode(n)
protein purification: suitable
Partikelgröße
10 μm
Kapazität
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die magnetischen Beads PureProteome NHS (N-Hydroxysuccinimid) FlexiBind verleihen Forschern Flexibilität hinsichtlich der Bindung des Liganden ihrer Wahl. Als einzige Voraussetzung muss das Molekül eine primäre freie Amingruppe enthalten. Die NHS-FlexiBind-Beads eignen sich für Immunpräzipitationen, zur Aufreinigung von Nukleinsäuren, zur Isolierung von Zellen und Organellen, für Studien zu Protein-Protein-Interaktionen sowie viele andere Anwendungen.
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Komponenten
0,5 ml magnetische NHS-Beads, 20 % Slurry, 4 pro Packung, Amicon®-Ultra-0,5-Zentrifugalfilter, MWCO = 30.000, 5 ml Äquilibrierungspuffer, 25 ml Kopplungs- und Waschpuffer, 5 ml Quench-Puffer
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Darryl A Wesener et al.
eLife, 10 (2021-03-09)
Methods for measuring gut microbiota biochemical activities in vivo are needed to characterize its functional states in health and disease. To illustrate one approach, an arabinan-containing polysaccharide was isolated from pea fiber, its structure defined, and forward genetic and proteomic