Merck
LSKMAGN04
Millipore
Magnetic-Bead-System PureProteome NHS FlexiBind
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
Synonym(e):
Magnetperlen-System, NHS-FlexiBind-Perlen-System
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Form
liquid
Verpackung
pkg of 2 mL
Hersteller/Markenname
PureProteome
Methode(n)
protein purification: suitable
Partikelgröße
10 μm
Kapazität
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die magnetischen Beads {TM="PureProteome"] NHS (N-Hydroxysuccinimid) FlexiBind verleihen Forschern Flexibilität hinsichtlich der Bindung des Liganden ihrer Wahl. Als einzige Voraussetzung muss das Molekül eine primäre freie Amingruppe enthalten. Die NHS-FlexiBind-Beads werden zur Erzeugung von kundenspezifischen Affinitäts-Beads zwecks Bindung an Zielliganden und zur Proteinaufreinigung verwendet.
Anwendung
Das Magnetic-Bead-System PureProteome NHS FlexiBind findet Anwendung bei der Co-Immunpräzipitation und Affinitätsaufreinigung verwendet.
Rechtliche Hinweise
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup