Wichtige Dokumente
LSKMAGAG
Millipore
PureProteome Protein-A/G-Mix Magnetische Beads
The PureProteome Protein A/G Mix Magnetic Bead System provides researchers with the power of the combination of both Protein A and Protein G immunoglobulin binding affinities in one convenient magnetic bead product.
Synonym(e):
PureProteome-Magnetperlen
About This Item
UNSPSC-Code:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Verpackung
pkg of 2 × 1 mL
Hersteller/Markenname
PureProteome
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable (crosslinking)
protein purification: suitable (antibody)
Partikelgröße
10 μm
Kapazität
2-3 mg/mL, suspension binding capacity (rabbit IgG)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Mit dem PureProteome Protein A/G Mix Magnetischen Beadsystem können Forschende die leistungsstarke Kombination der Immunglobulin-Bindungsaffinität von Protein A und Protein G in einem praktischen magnetischen Beadprodukt nutzen. Dies ergibt eine größere Antikörper-Kompatibilität als bei Verwendung von Protein A oder Protein G allein.
Anwendung
PureProteome Protein-A/G-Mix Magnetische Beads wurden wie folgt verwendet:
  • Immunpräzipitation
  • Vernetzende Immunpräzipitation
  • Antikörperaufreinigung; Proteinaufreinigung
  • Co‑Immunpräzipitation(Co‑IP)-Assay
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bietet ein schnellen und reproduzierbares Verfahren für die Immunglobulinaufreinigung aus komplexen Mischungen wie Serum-, Plasma- oder Zellkulturüberstand-Proben.
  • Eine magnetische Ständer- oder Plattformvorrichtung wird zum Einfangen der Beads aus den Wasch- und Elutionsfraktionen während der Antikörperaufreinigung verwendet.
  • Bevorzugt für geringen Durchsatz mit einzelnen Mikrozentrifugenröhrchen oder für höheren Durchsatz mit Automatisierung.
Rechtliche Hinweise
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.