Merck
16-662
Sigma-Aldrich
Magna ChIP® magnetische Protein G-Beads
Recombinant Protein G covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein G beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Synonym(e):
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic G beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
UNSPSC-Code:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 mL
Hersteller/Markenname
Magna ChIP®
Partikelgröße
~3 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes Protein G, das kovalent an magnetische Beads gebunden ist. Diese Beads bieten Anwendern ein schnelles, reproduzierbares und effizientes Reagens zum Einfangen von Immunkomplexen für Chromatin-Immunpräzipitation(ChiP)-Assays. Verglichen mit gängigen Protein G-Agarose-Beads verringern magnetische Protein G-Beads die Bearbeitungszeit und mechanische Beanspruchung auf Ziel-Immunkomplexe signifikant.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Nachweis/Quantifizierung von: Protein G
Rekombinantes Protein G, das kovalent an magnetische Beads gebunden ist, zur Verwendung in Chromatin-Immunpräzipitationen (ChIP-Assays). Diese Protein G-Beads bieten Anwendern gegenüber Agarose-Beads ein schnelleres, reproduzierbareres und effizienteres Reagens zum Einfangen von Immunkomplexen.
Verwenden Sie 20 µl Beads-Suspension je ChIP-Anwendung. Enthält ausreichend Reagenzien für 50 Ausfällungsreaktionen. Diespergieren Sie die Beads vor dem Pipettieren durch schnelles Vortexen.
Qualität
Regelmäßig mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) unter Verwendung von HeLa-Zellkernernextrakten und dem Magna ChIP® A Kit (Katalognr. 17-610) beurteilt.
Physikalische Form
Flüssigsuspension. Als magnetische Beads-Aufschlämmung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 0,01 % Tween®-20 und 0,09 % Natriumazid bereitgestellt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Nicht einfrieren.
Rechtliche Hinweise
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable