KU-1L-BK
Anti-D (Klon MS-201), FFMU
Anti-D from the clone MS-201, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonym(e):
Anti-D (clone MS-201), FFMU
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-201, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
1-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Zum Formulieren von Anti-D-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Dieser Antikörper aus MS-201 weist eine identische Feinspezifizität auf wie RUM-1. Er ist in seinem nativen Zustand etwas weniger eifrig.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable