Alle Fotos(2)
Key Documents
HTS163M
Sigma-Aldrich
ChemiSCREEN Membranpräparation Rekombinantes Humanes GLP-1
Human GLP-1 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Chem-9 cells
Hersteller/Markenname
ChemiScreen
Chemicon®
Methode(n)
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... GLP1R(2740)
Allgemeine Beschreibung
Das glucagonartige Peptid-I (GLP-1), das zur Glucagon-Sekretin-Familie gehört, wird von L-Zellen des Dünndarms sezerniert und bindet an einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor der Klasse B (Klasse 2)(Mayo et al. 2003). Der GLP-1-Rezeptor wird in pankreatischen Betazellen exprimiert. Nach der Bindung an GLP-1 koppelt er an Gs und erhöht den cAMP-Spiegel und die Insulinsekretion. (Drucker et al. 1987). Außerdem wurde gezeigt, dass GLP-1 die Magenentleerung verzögert und und den Appetit reguliert. Der GLP-1-Rezeptor stellt daher ein wichtiges therapeutisches Ziel für Typ-II-Diabetes dar und das abbauresistente GLP-1-Analogon Exanatid wird in der Klinik in Kombination mit anderen Blutzucker senkenden Arzneimitteln zur Kontrolle von Typ-II-Diabetes eingesetzt. (D’Alessio et al. 2004). Millipores GLP-1-Rezeptor-Membranpräparationen werden aus unseren proprietären stabilen rekombinanten Zelllinien hergestellt, um eine hohe GPCR-Oberflächenexpression zu gewährleisten. Sie sind daher ideale HTS-Tools für das Screening auf Agonisten und Antagonisten am GLP-1-Rezeptor. Die Membranpräparationen weisen einen Kd-Wert von 0,27 nM für [125I]-GLP-1 auf. Mit 10 μg/Well GLP-1-Rezeptor-Membranpräparation und 0,5 nM [125I]-GLP-1 wurde ein über 9-faches Signal-Rausch-Verhältnis erzielt.
Humanes GLP-1
Anwendung
Radioliganden-Bindungsassay und GTPγS-Bindung.
Biochem./physiol. Wirkung
GPCR-Klasse: B
Ziel-Unterfamilie: Glucagon
Zielprotein: GLP-1
Qualität
SPEZIFIKATIONEN:
Signal:Hintergrund und spezifische Bindungswerte in einem Konkurrenzbindungsassay mit verschiedenen Mengen GLP-1-Membranpräparation erzielt:
20 µg/Well10 µg/Well
Signal:Hintergrund 12,0 14,9
Spezifische Bindung (cpm) 31366 27411
1 Einheit = 10 µg Membranpräparation
Bmax: 3,96 pmol/mg
Kd-Wert: 0,27 nm
Spezifikationen
Inkubationsbedingungen
Membranen werden mit einem radioaktiven Liganden und einem unmarkierten Kompetitor (getestete Konzentrationen siehe Abbildung 1 und 2) in Bindungspuffer auf einer nicht bindenden 96-Well-Platte gemischt und 1-2 h inkubiert. Vor der Filtration wir eine GF/C 96-Well-Filterplatte 30 min mit 0,33 % Polyethylenimin beschichtet und danach mit 50mM HEPES, pH 7,4, 0,5 % BSA gewaschen. Die Bindungsreaktion wird auf die Filterplatte überführt und 3 Mal (1 ml pro Well pro Waschvorgang) mit Waschpuffer gewaschen. Die Platte wird danach getrocknet und ausgezählt.
Bindungspuffer: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2 % BSA, filtriert und bei 4 °C aufbewahrt
Radioligand: [125I] GLP-1(7-36) (Perkin Elmer # NEX308)
Waschpuffer: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl , 0,1 % BSA, filtriert und bei 4 °C aufbewahrt.
Physikalische Form
Eine Packung enthält eine ausreichende Menge an Membranen für mindestens 200 Assays (Einheiten), wobei eine Einheit die Membranmenge ist, die mit 125I-markiertem GLP-1 bei 0,5 nM ein über 9-faches Signal-Rausch-Verhältnis liefert.
Lösung in Verpackungspuffer: 50 mM Tris pH 7,4, 10 % Glycerin und 1 % BSA, ohne Konservierungsstoffe.
Verpackungsmethode: Membranproteine wurden auf die angegebene Konzentration in Verpackungspuffer eingestellt, schnell gefroren und bei -80 °C aufbewahrt.
Lagerung und Haltbarkeit
Gefroren bei -70 °C bis zu 2 Jahre aufbewahren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Durch Bestellen dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kelly E Mayo et al.
Pharmacological reviews, 55(1), 167-194 (2003-03-05)
Peptide hormones within the secretin-glucagon family are expressed in endocrine cells of the pancreas and gastrointestinal epithelium and in specialized neurons in the brain, and subserve multiple biological functions, including regulation of growth, nutrient intake, and transit within the gut