EZGLPHS
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures active GLP-1 levels in 50 μL plasma
Synonym(e):
GLP-1 Active ELISA Kit, GLP-1 ELISA kit
About This Item
Produktbezeichnung
High Sensitivity GLP-1 Active ELISA Kit, Chemiluminescent,
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Anwendung(en)
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.14 pM
standard curve range: 0.14 -100 pM
accuracy: 96%
Nachweisverfahren
chemiluminescent (425nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
GLP-1 (7-37) 72%
GLP-1 (1-36) <3%
GLP-1 (1-37) <2%
Used to detect/quantify: GLP-1 (Active)
Anwendung
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1