EZGLU
Multi Species Glucagon ELISA Kit
detects and quantifies Glucagon in 20 μL serum or plasma
Synonym(e):
Glucagon assay
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Glucagon ELISA Kit, Chemiluminescent,
Speziesreaktivität
porcine, human, mouse, rat
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Anwendung(en)
research use
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
sensitivity: .003 ng/mL
standard curve range: 0.02 -2 ng/mL
accuracy: 101%
Nachweisverfahren
chemiluminescent (425nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Oxyntomodulin (Human, Mouse and Rat) <5%
Glucagon (1-18) 0%
Glucagon 19-29 (mini Glucagon) 0%
Used to detect/quantify: Glucagon
Anwendung
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Verpackung
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1