Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
EZFITSAM3
Millipore
EZ-Fit® Filtrationsverteiler
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationsleiste, Filtrationsverteilerbasis, Verteilerbasis, Verteilerkopf
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die EZ-Fit® Filtrationsverteilerbasis mit 3 Plätzen wurde einzigartig konzipiert, um die Laborfiltration von Proben durchzuführen. Die Filtrationsverteilerkonstruktion eliminiert alle Kontaminationsquellen durch wiederholte Verwendung, da jedes Teil der Verteilerbasis reinigbar und autoklavierbar ist.
Die EZ-Fit® Filtrationsverteilerbasis kann drei Filtrationsköpfe gleichzeitig aufnehmen, wodurch drei Proben gleichzeitig geprüft werden können. Das ergonomische Design ermöglicht die Bedienung in einer Laminar-Flow-Werkbank und spart Platz auf Labortischen.
Das 2-Wege-Ventilsystem des Filtrationsverteilers verhindert, dass der Anwender den Filtrationskopf beim Öffnen oder Schließen des Ventils versehentlich berührt.
Anwendung
Die EZ-Fit® Filtrationsverteilerbasis mit 3 Plätzen wird zum Durchführen von routinemäßigen Laborfiltrationen von Proben verwendet. Flüssigproben von Rohstoffen, Produkten im Prozess und fertigen Produkten aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie können mit dieser Ausrüstung geprüft werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die folgenden Merkmale und Vorteile gehören zur EZ-Fit® Filtrationsverteilerbasis:
  • Unterschiedliche Filtrationsköpfe passen sowohl auf wiederverwendbare als auch auf Einweg-Filtrationsvorrichtungen.
  • Jede Komponente ist für eine gründlichere Reinigung abnehmbar.
  • Autoklavierbare Teile.
  • Schnellverschlussverbindungen für Vakuumschläuche.
  • Geringe Höhe für eine leichtere Verwendung in einer Laminar-Flow-Werkbank.
Verpackung
EZFITBASE3 x1
EZFITMHTA3 x1
Hinweis zur Analyse
Die EZ-Fit® Filtrationsverteilerbasis mit 3 Plätzen kann 3 Prüfproben gleichzeitig filtrieren.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
konfiguriert für