EZFITEXTE3
EZ-Fit® Manifold Filtration Head Extension
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtration Manifold Accessory, EZ-Fit® Manifold
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 3 units
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Artikel
Easy-to-use vacuum filtration manifold for bioburden testing eliminates sources of contamination.