Merck
EFHAW25BS
Millipore
EZ-Fit® Filtrationseinheit, weiße Membran, 0,45 µm Porengröße, 250-ml-Trichter, Großpackung, ohne Kartonscheibe
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationseinheit ohne saugfähige Einlage, Membranfiltereinheit aus einer gerasterten Zellulosemischester-Membran für die Keimbelastungsprüfung
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7004
Sterilität
electron beam irradiated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Verpackung
pkg of Bulk packaging with protective bag
Kapazität
250 mL
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
250 mL
Volumen
250 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
Eignung
suitable for (suitable for solid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die EZ-FIT®-Filtrationseinheit ist ein Einweg-Filtrationsprodukt mit einer weißen Membran mit Netzaufdruck aus Cellulosemischester (MCE) und einer pinkfarbenen Basis. Es ermöglicht eine sichere und schnelle Membranfiltration, indem es die Risiken einer mikrobiologischen Analyse vermeidet.
Die Filtrationseinheiten sind mit Elektronenstrahlen bestrahlt, ein belüfteter Deckel bedeckt die Probe während der Filtration und ein 360°-Rand verhindert die versehentliche Berührung der Membranfiltrationsfläche mit der Pinzette während des Membrantransfers, um die Proben vor Kontamination zu schützen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiellen Zählung sicherzustellen.
Die EZ-FIT®-Azure-Funktion macht die EZ-FIT®-Filtrationseinheit mit einem transparenten Trichter und rundum angebrachten Füllstandsanzeigen für ein einfaches Befüllen aus jedem Winkel noch ergonomischer und praktischer. Das innovative Design der Trichtereinheit verhindert Leckagen und einen Proben-Bypass an der Membran.
Die Filtrationseinheiten entsprechen internationalen Standards und minimieren Probenrückstände. Die Einheiten können gestapelt werden, um Platz im Arbeitsbereich zu sparen. Dieses Einwegprodukt ist für die EZ-FIT®-Filtrationsleiste konzipiert, die mit speziellen EZ-FIT®-Filterhaltern ausgestattet ist.
Anwendung
Die EZ-FIT® Filtrationseinheiten werden zur Bestimmung der Keimbelastung bzw. für Routineuntersuchungen von Flüssigproben einschließlich Inprozess- und Endproduktproben von Getränken, Pharmazeutika und Wasser verwendet. Diese Produkte werden auch für die industrielle Qualitätskontrolle und die Wasserüberwachung eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany