Merck
EZFITH0LD3
Millipore
EZ-Fit® Filtrationsleiste
3-place, for rubber stopper tulip
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das einzigartige Design der EZ-Fit® Filtrationsleiste optimiert den Arbeitsablauf und die Wartung und verringert das Kontaminationsrisiko. Unterschiedliche Filtrationsköpfe passen sowohl auf wiederverwendbare als auch auf Einweg-Filtrationsvorrichtungen. Die geringe Höhe verbessert den Arbeitskomfort bei Verwendung von Laminar-Flow-Hauben. Die EZ-Fit® Filtrationsleiste verhindert die Entstehung von Biofilm, da jede einzelne Komponente zum einfachen Reinigen und Autoklavieren entfernt werden kann.
Anwendung
Die EZ-Fit® Filtrationsleiste wird für allgemeine Laborfiltrationen eingesetzt. Es können drei Proben gleichzeitig filtriert werden. Die Filtrationsleiste kann mit EZ-Fit® Filtrationseinheiten, Microfil® Filtrationssystemen, Monitor 55-Plus sowie standardmäßigen Glas- oder Edelstahltrichtern verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Empfehlung