Merck
DX1543
Supelco
N,N-Dimethylacetamide
OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
Synonym(e):
DMAC
About This Item
Lineare Formel:
CH3CON(CH3)2
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
204-826-4
bp:
165-166 °C/1013 hPa
Dampfdruck
1.76 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Übergangstemp.
flash point 64 °C
Dichte
0.931-0.941  g/mL at 25 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV-Absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 360 nm Amax: ≤0.01
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChIKey
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
OmniSolv®
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.931-0.941g/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acidµeq/gTitrable baseµeq/gUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 280 nm0.30AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 310 nm0.05AU maxUV Abs. at 360 nm0.01AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)0.05% max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)