5.89582
N,N-Dimethylacetamid
99.8%, anhydrous
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Assay
99.8%
Selbstzündungstemp.
914 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChIKey
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List