DX0837
Dichlormethan
OmniSolv® HR-GC
Synonym(e):
Methylene Chloride, Methylenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤5
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash